Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 156 mm, 126 mm
Codice catalogo 213-0230
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Codice catalogo 213-0230
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 156 mm, 126 mm
Price
SFr. 40.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
  • Ø est:
    126 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    156 mm
  • Seq:
    05