Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, 132 mm, 102 mm
  213-0229
Beakers, low form
  213-0229
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, 132 mm, 102 mm
SFr. 42.00
1 * 2 ST
Aluminium, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
  • Ø est:
    102 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    132 mm
  • Seq:
    04