Beakers, low form
500 ml, 103 mm, 84,5 mm
Codice catalogo 213-0228
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:84,5 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:103 mm
- Seq:03