Beakers, low form
250 ml, 76 mm, 69 mm
Codice catalogo 213-0227
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:69 mm
- Capacità:250 ml
- Altezza:76 mm
- Seq:02