Beakers, low form
100 ml, 57 mm, 50,4 mm
Codice catalogo 213-0226
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:50,4 mm
- Capacità:100 ml
- Altezza:57 mm
- Seq:01