Burettes, removable stopcock
Rubinetto PTFE
Codice catalogo 612-0376
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
- Flared top for safer filling
- Blue enamel graduations
BS 846
Certifications: BS 846
Documents
Specifiche
- Descrizione:Rubinetto PTFE
- Seq:06