Test tubes with Quickfit® ground sockets
19 ml, 100 mm, 23 mm, 19/26 NS
201-8624
Pyrex® borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground sockets.
Informations de commande: Stoppers have to be ordered separately.
- Ø est:23 mm
- Cono femmina:19/26 NS
- Capacità:19 ml
- Lunghezza:100 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.