Torches
Low flow quartz torch with 2,4 mm ID injector tube
Codice catalogo VARI2010090400
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Specifiche
- Descrizione:Low flow quartz torch with 2,4 mm ID injector tube
- Seq:04
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Torch alignment tool for radial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesGazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesVARI7910051290Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Transfer tube FEP for axial ICP
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPTransfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPVARI7910051490Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit Torch Fittings
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESEsteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESVARI8110002800Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESVARI2010072900Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Quartz injector tube, 0,8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESVARI2010083400Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Quartz injector tube, 1,4 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Injector holder kit, includes O-ring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-rings kit
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.