Orders LinkContactUsLinkComponent
Dipropilamina 99%
Dipropilamina 99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo L15808.AP
Infiammabile
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Dipropilamina 99%
Codice catalogo L15808.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  142-84-7
Dipropilamina 99%
Dipropilamina 99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  142-84-7
Price
78.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Sinonimi:  N-Propyl-1-propanamine
  • Numero CAS:142-84-7
  • Formula:C₆H₁₅N
  • Numero MDL:MFCD00009362
  • Molecular Weight:101.19 g/mol
  • IndexMerck:14,3343
  • Punto di ebollizione:109…110 °C
  • Punto di fusione:–63 °C
  • Densità:0,738
  • Punto di infiammabilità:7 °C (45 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-565-9
  • UN:2383
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL