Polysorbate 40
bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 40
Codice catalogo L15030.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9005-66-7
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-66-7 Molecular Formula: C62H122O26 Refractive Index: 1.4700 MDL No.: MFCD00165345
Sinonimi: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
- Numero CAS:9005-66-7
- Formula:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165345
- Densità:1,090
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL