Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo L13255.AP
Infiammabile
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99%
Codice catalogo L13255.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  67-56-1
Metanolo ≥99%
Metanolo ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  67-56-1
Price
46.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH3OH Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3290 Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 Merck Reference: 14,5957 UN No.: 1230 MDL No.: MFCD00004595
Sinonimi:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numero CAS:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • Numero MDL:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • IndexMerck:14,5957
  • Punto di ebollizione:64,7 °C
  • Punto di fusione:–98 °C
  • Densità:0,791
  • Punto di infiammabilità:11 °C (52 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
Specifiche