Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Domiphen bromide 97%

100 g
Codice catalogo L12930.22
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Domiphen bromide 97%
Codice catalogo L12930.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  538-71-6
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide 97%

100 g

Numero CAS:  538-71-6
Price
SFr. 360.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 538-71-6 Molecular Formula: C22H40BrNO Formula Weight: 414.48 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3922742 MDL No.: MFCD00011769

Sinonimi:  (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
  • Numero CAS:538-71-6
  • Formula:C₂₂H₄₀BrNO
  • Numero MDL:MFCD00011769
  • Molecular Weight:414.48 g/mol
  • IndexMerck:14,3415
  • Punto di fusione:117…118 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-702-0
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    100 g

Specifiche