Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Terminazione UNF 1/4-28, 10 ml, 10MD-C
Codice catalogo SGEA008987
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
Syringes
Codice catalogo SGEA008987
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
Syringes
Terminazione UNF 1/4-28, 10 ml, 10MD-C
Price
SFr. 187.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as a replacement for pump syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Thread in plunger button: 6–32 UNC.
Specifiche
  • Tipo:
    10MD-C
  • Volume:
    10 ml
  • Descrizione:
    Terminazione UNF 1/4-28
  • Seq:
    02