Accessori
Millipak® 40 Gamma Gold filter, 0,22 μm membrane filter, sterile, for particulate- and bacteria-free water
Catalog # 171-0589
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Millipak® 40 Gamma Gold filter, 0,22 μm membrane filter, sterile, for particulate- and bacteria-free water
- Seq:18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..