Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Boc-D-Pro-OH ≥98%

Boc-D-Pro-OH ≥98%

Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo L08826.03
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Boc-D-Pro-OH ≥98%
Codice catalogo L08826.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  37784-17-1
Boc-D-Pro-OH ≥98%
Boc-D-Pro-OH ≥98%

Glass bottle for solids, 1 g

Numero CAS:  37784-17-1
Price
SFr. 101.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 37784-17-1 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 133-135° Beilstein Reference: 479316 Optical Rotation: +61° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00063226

Sinonimi:  (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
  • Numero CAS:37784-17-1
  • Formula:C₁₀H₁₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063226
  • Molecular Weight:215.25 g/mol
  • Punto di fusione:133…135 °C
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g

Specifiche