Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec
5 l, 305×305 mm
Codice catalogo VARICP12222
Nome del fornitore:   VARIAN
Sample bags, Duratec
Codice catalogo VARICP12222
Nome del fornitore:  VARIAN
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec
5 l, 305×305 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Capacità:
    5 l
  • L×L:
    305×305 mm
  • Seq:
    03