Pouring rings
Pouring ring, GL 32, trasparente
Codice catalogo BIBB4516/32D
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Pouring rings, made of Polypropylene, for laboratory/media bottles.
- Ensures drip-free pouring
- Very good chemical resistance
- Autoclavable up to 140 °C
Specifiche
- Filettatura:GL 32
- Colore:trasparente
- Descrizione:Pouring ring
- Seq:01