Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels
Filtration funnels
20 ml, 130 mm, 75 mm, 3, 8 mm, 65 mm
Codice catalogo BIBB3730/06
Nome del fornitore:   SciLabware
Filtration funnels
Codice catalogo BIBB3730/06
Nome del fornitore:  SciLabware
Filtration funnels
Filtration funnels
20 ml, 130 mm, 75 mm, 3, 8 mm, 65 mm
Price
SFr. 281.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Specifiche
  • Porosità:
    3
  • Capacità:
    20 ml
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Ø interno superiore:
    65 mm
  • Ø esterno stelo:
    8 mm
  • Lunghezza asta:
    75 mm