Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, PYREX® | Avantor
Desiccators, PYREX®
Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
Codice catalogo BIBB1612/03
Nome del fornitore:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Codice catalogo BIBB1612/03
Nome del fornitore:  SciLabware
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
Price
SFr. 81.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Specifiche
  • Descrizione:
    Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
  • Seq:
    065
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..