Digestion tubes, plain neck
100 ml, 300 mm, 26 mm, - NS
Codice catalogo 201-3050
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
Designed for use with block heaters.
Specifiche
- Ø est:26 mm
- Cono femmina:- NS
- Capacità:100 ml
- Lunghezza:300 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.