Desiccators, vacuum
With stopcock, 250 DN, 195 mm, 290×296 mm, Vacuum desiccator, with ceramic plate
Codice catalogo AZLODWA245
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Transparent polycarbonate lid and base.
- Durable with high impact resistance
- Safely withstand high vacuum pressures
- Ceramic plate allows the use of incandescent crucibles
Informazioni per l'ordine: Supplied wth plate.
Specifiche
- Grandezza nominale:250 DN
- Tipo:With stopcock
- Descrizione:Vacuum desiccator, with ceramic plate
- Seq:02
- Altezza utile:195 mm
- Ø est. × A:290×296 mm