Swabs tubes
Tampone piatto, confezione bulk, Wood/cotton, +
Codice catalogo GREISWA5_1000
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
- Sterilised by irradiation
- Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Confezione: Individually wrapped.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Sterili:+
- Descrizione:Tampone piatto, confezione bulk
- Materiale:Wood/cotton