Multipurpose containers
7 ml, With HDPE screw cap, 17,00 mm, 49,00 mm, with plain white label, aseptic packed
Codice catalogo GREI189175_700
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:17,00 mm
- Tipo:with plain white label
- Versione:aseptic packed
- Capacità:7 ml
- Descrizione:With HDPE screw cap
- Altezza:49,00 mm
- Seq:03