Pasteur pipettes
Pasteur pipette, graduated, 3,5 ml, 153 mm, +, 20/bag, 500/carton
Codice catalogo GREI612381_500
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifiche
- Confezione:20/bag, 500/carton
- Sterili:+
- Capacità:3,5 ml
- Descrizione:Pasteur pipette, graduated
- Lunghezza:153 mm
- Seq:05