Pasteur pipettes
Pasteur pipette, graduated, 1 ml, 153 mm, -, 500 pieces/carton
Codice catalogo GREI612302_500
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifiche
- Confezione:500 pieces/carton
- Sterili:-
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Pasteur pipette, graduated
- Lunghezza:153 mm
- Seq:02