Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, con etichetta bianca vuota, sterile, +
Catalog # 216-0597
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Ø est:25,03 mm
- Sterili:+
- Tipo:con etichetta bianca vuota
- Versione:sterile
- Capacità:30 ml
- Descrizione:With HDPE screw cap
- Altezza:91,04 mm
- Seq:10