Multipurpose containers
150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, con etichetta bianca vuota, argento, aseptic packed, -
216-0601
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Ø est:49,00 mm
- Sterili:-
- Tipo:con etichetta bianca vuota
- Versione:aseptic packed
- Capacità:150 ml
- Colore:argento
- Descrizione:With metal screw cap
- Altezza:107,00 mm
- Seq:22