Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, con etichetta bianca vuota, argento, aseptic packed, -
Codice catalogo 216-0603
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:58,00 mm
- Sterili:-
- Tipo:con etichetta bianca vuota
- Versione:aseptic packed
- Capacità:250 ml
- Colore:argento
- Descrizione:With metal screw cap
- Altezza:121,00 mm
- Seq:25