Formaldeide 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Fusto in plastica, 10 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formaldeide 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Codice catalogo 5534.9010
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 50-00-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Numero CAS:50-00-0
- Formula:CH₂O
- Numero MDL:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-001-8
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (Formaldehyde):7 - 9 %
- pH (20°C):6.8 - 7.2
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:10 L