Contacellule, Neubauer
Counting chamber, dark-lined, Neubauer, 0,10 mm
Codice catalogo MARI0640110
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
- Double net ruling
- Two counting grids with one division
: IVD 98/79/EC
: Supplied with two cover glasses.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Profondità della camera:0,10 mm
- Descrizione:Counting chamber, dark-lined, Neubauer
- Seq:03