Vetrini per microscopio
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, bianco, 1 mm, 76×26 mm
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD).
- Vetro soda-calcico, classe idrolitica 3
- Pre-lavati e pronti all'uso
- Versione con bordi smerigliati o tagliati
I vetrini extra-bianchi sono utilizzati per applicazioni a bassa autofluorescenza.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC_MARI1000612_823410
Conformity declaration
MARI1000412_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Colore:bianco
- Descrizione:Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass
- L×L:76×26 mm
- Seq:04
- Spessore:1 mm