Orders LinkContactUsLinkComponent
Blotting papers
Blotting papers
Fogli, 200×200 mm
Codice catalogo SARTFT-2519200200N
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Sartorius
Blotting papers
Codice catalogo SARTFT-2519200200N
Nome del fornitore:  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Blotting papers
Blotting papers
Fogli, 200×200 mm
Price
SFr. 185.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact area.
  • Grades BF 2 and BF 3 are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content
  • Four grades of blotting papers are available
Grades BF 1 and BF 4 are made of refined pulp and cotton linters with more than 95% alpha-cellulose content.
Specifiche
  • Descrizione:
    Fogli
  • Dimensioni:
    200×200 mm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    SARTFT-2519200200N
  • Peso:
    195 g/m²
  • Spessore:
    0,35 mm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate