Carte da filtro quantitative
Product Details & Documents
Queste carte da filtro sono realizzate al 100% in linters di cotone. Sono garantite prive di qualsiasi residuo acido e presentano una percentuale di ceneri estremamente bassa. Di conseguenza, questi filtri sono praticamente privi di ceneri. Tutte le carte da filtro senza ceneri Sartorius sono caratterizzate da elevata resistenza allo stato umido e da alta purezza e sono quindi particolarmente adatte per analisi quantitative, imbuti Büchner e filtrazione sotto pressione o vuoto.
388) “Filtro a punto nero” Per precipitati grossolani, flocculenti e voluminosi, in particolare idrossidi di ferro, alluminio e cromo; solfuri di rame, bismuto, cobalto e ferro; vari depositi organici e metallici colorati; determinazione del silicio nell’analisi di acciai e ghise; per soluzioni acide e leggermente alcaline; filtrazione sotto pressione.
389) “Filtro a punto bianco” Il grado più utilizzato per analisi; per precipitati relativamente grossolani come solfuri di argento, arsenico, antimonio, cadmio, piombo, ferro e manganese; cromato di piombo; molibdato fosforico di ammonio; carbonati alcalino-terrosi “…”; per soluzioni acide e leggermente alcaline; filtrazione sotto pressione.
390) “Filtro a punto verde” Filtrazione di precipitati fini; solfato di bario; molibdato di piombo; biossido di piombo; idrossido di calcio; fluoruro di calcio; solfuri di nichel, zinco e stagno; per soluzioni acide e leggermente alcaline; filtrazione sotto pressione.
393) “Filtro a punto viola” Ideale per condizioni di filtrazione particolarmente difficili e per precipitati molto fini; solfato di bario; ossido di rame.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Documents
Specifiche
- Grado:393
- Seq:16
- Taglia:580×580 mm
- Cat. No.:SARTFT-2-127580580
- Peso:100 g/m²
- Contenuto di cenere:≤0,010%
- Ritenzione delle particelle:1 µm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate
- Velocità di filtrazione:300 s