Conductivity electrodes
Elettrodo di conducibilità, doppia piastrina in grafite, Standard, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, cavo da 1 m, Uso generico
Codice catalogo CONSSK10B
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifiche
- Connettore:BNC, cavo da 1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:Standard
- Descrizione:Elettrodo di conducibilità, doppia piastrina in grafite
- Materiale:Epoxy
- Seq:01
- Temperatura:0...80 °C
- Costante di cella:1 cm⁻¹