Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decapsulatrice per tappi a strappo da 13 mm
Codice catalogo WHEAW225352
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Codice catalogo WHEAW225352
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Autoclavable
Specifiche
- Descrizione:Decapsulatrice per tappi a strappo da 13 mm
- Seq:03