VWR®, tubi, silicone
4,00 mm, 2,00 mm, 8,00 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Silicone, da traslucido, perossido reticolato.
- Buone proprietà fisiche quali elasticità e flessibilità
- Adatto per usi alimentari conformemente alla norma FDA
- Prodotto in conformità alle condizioni GMP, ISO 13485, certificato fornito con ciascun rotolo
Per applicazioni mediche, farmaceutiche, biotecnologiche, di fermentazione, di produzione di prodotti farmaceutici e di laboratorio. Biologicamente neutro (USP classe VI). Conforme alla Farmacopea europea. Ph. (2a edizione).
Resistenza termica: da −50 a +200 °C (brevi picchi a 250 °C)
Durezza (durometro Shore A): 60 ±5
Densità: 1,16
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC Tubing silicone.pdf CoC VWR® Tubing silicone.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI228-0701_3984378 CoC_VWRI228-0701_4019555 CoC_VWRI228-0701_4647797 COC_VWRI228-0701_5324326 COC_VWRI228-0701_5383885
More
VWRI228-0726_BSE-TSE VWRI228-1517_TUBING SILICONE 3 X 6 MM_BSE_REV0
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Tubo est.Ø:8,00 mm
- Ø int.tubo:4,00 mm
- Spessore parete:2,00 mm
- Seq:20