Reference electrodes, ScienceLine
Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, con giunto conico standard NS 14,5, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 3420+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 10×103 mm
Codice catalogo SCOI1070070
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specifiche
- Ø×L:10×103 mm
- Tipo:B 3420+ Ag/AgCl
- Descrizione:Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, con giunto conico standard NS 14,5, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:0 - 14