Rabbit serum
Rabbit serum, Sterile filtered, Frozen
Catalog # S2500-500
Supplier: Biowest
Jump to:
Product Details & Documents
Rabbit serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Rabbit serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Specifications
- Formato del siero:Frozen
- Sterilità:Sterile filtered
- Descrizione:Rabbit serum
- Seq:51
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..