Orders LinkContactUsLinkComponent
Donkey serum
Donkey serum
Donkey serum, Sterile filtered, Frozen
Codice catalogo S2170-500
Nome del fornitore:   Biowest
Donkey serum
Codice catalogo S2170-500
Nome del fornitore:  Biowest
Donkey serum
Donkey serum
Donkey serum, Sterile filtered, Frozen
Price
SFr. 245.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Donkey serum may be used as a blocking agent and controls in immunoassays. For immunohistochemistry and immunocytochemistry, donkey serum was used between 5 to 20% as a blocking agent in various studies.
Documents
Specifiche
  • Formato del siero:
    Frozen
  • Sterilità:
    Sterile filtered
  • Descrizione:
    Donkey serum
  • Seq:
    25