Sample bottles for push-on caps
25 ml, 51 mm, 30 mm
Codice catalogo 215-3234
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
- Amber glass to protect light-sensitive materials.
Informazioni per l'ordine: Push-on PE caps are available separately.
Documents
SPVAE00943_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Altezza:51 mm
- Ø collo:30 mm