Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo EURLEMR311001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Agar Agar
- Numero CAS:9002-18-0
- Numero MDL:MFCD00081288
- IndexMerck:13,00184
- Punto di fusione:90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg