Buckets, Square, PE
Coperchio per cestelli quadrati, 14 l
Codice catalogo BURK2350-0141
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Made of PE, transparent.
- Graduation 500 ml, up to 12 L
- Saves space
- Sturdy, easy to carry
- Contents right to the top 14 L
- Lid must be ordered seperately
Bucket for transporting bulky goods.
Specifiche
- Capacità:14 l
- Descrizione:Coperchio per cestelli quadrati