Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Square, PE
Buckets, Square, PE
traslucido, 14 L, 290 mm
Codice catalogo BURK2350-0140
Nome del fornitore:   BURKLE
Buckets, Square, PE
Codice catalogo BURK2350-0140
Nome del fornitore:  BURKLE
Buckets, Square, PE
Buckets, Square, PE
traslucido, 14 L, 290 mm
Price
SFr. 47.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PE, transparent.
  • Graduation 500 ml, up to 12 L
  • Saves space
  • Sturdy, easy to carry
  • Contents right to the top 14 L
  • Lid must be ordered seperately
Bucket for transporting bulky goods.
Specifiche
  • Capacità:
    14 L
  • Colore:
    traslucido
  • Altezza:
    290 mm