Molecular models of elements, Molymod®
Halogen, verde, 1, 20 mm
Codice catalogo SPIRMA-101
Marketsource
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Codice catalogo SPIRMA-101
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Specifiche
- Colore:verde
- Descrizione:Halogen
- N. di fori:1
- Ø:20 mm