Provette per centrifuga
15 ml, ∼17×115 mm, -, graduated
Codice catalogo HIRS6020101
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Glass.
- Graduated or ungraduated
- Good chemical resistance
Long conical or short conical form.
Specifiche
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:∼17×115 mm
- Tipo:graduated
- Capacità:15 ml