Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
15 ml, ∼17×115 mm, -, ungraduated
Codice catalogo HIRS6000101
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Provette per centrifuga
Codice catalogo HIRS6000101
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
15 ml, ∼17×115 mm, -, ungraduated
Price
SFr. 150.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Glass.
  • Graduated or ungraduated
  • Good chemical resistance
Long conical or short conical form.
Specifiche
  • Tipo di chiusura:
    -
  • Ø×L:
    ∼17×115 mm
  • Tipo:
    ungraduated
  • Capacità:
    15 ml