Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
Codice catalogo HEIZ41-1000
Nome del fornitore:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Codice catalogo HEIZ41-1000
Nome del fornitore:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
Price
6.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Ø est:
    112,3 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    159,5 mm