Containers with screw cap
200 ml, Labelled, Individually wrapped, PS
ANICC200S220
: Anicrin
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Confezione:Individually wrapped
- Versione:Labelled
- Capacità:200 ml
- Materiale:PS
- Seq:04