Viscometri micro-Ostwald
12 - 180 mm²/s, 290 mm, 1,00 mm
Codice catalogo SCOI285404433
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Specifiche
- Range di misura:12 - 180 mm²/s
- Lunghezza:290 mm
- Seq:014
- Ø int.:1,00 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometersPolyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers442-1233Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)