Jars, white with red cap
250 ml, 80,6 mm, 81,8 mm
Codice catalogo HEIZ41-0250
Nome del fornitore: Rosa Heinz GmbH
Vai a
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:80,6 mm
- Capacità:250 ml
- Altezza:81,8 mm